Drukuj
Bromopirogronian etylu, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR015293-100G OR015293-250G OR015293-25G
APOSOR015293-100GEA 218 PLN
APOSOR015293-100G APOSOR015293-250G APOSOR015293-25G
Bromopirogronian etylu, Technical Grade
Bromopirogronian etylu
Formuła: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 98…100 °C/10mmHg
Gęstość: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000204
Numer CAS: 70-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-729-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II