Drukuj
ω-Bromo-2,4-dimethylacetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-(2,4-dimethylphenyl)ethanone, α-Bromo-2,4-dimethylacetophenone, 2-Bromo-2',4'-dimethylacetophenone
OR015117-1G OR015117-5G OR015117-25G
APOSOR015117-1GEA 182 PLN
APOSOR015117-1G APOSOR015117-5G APOSOR015117-25G
ω-Bromo-2,4-dimethylacetophenone 97%
ω-Bromo-2,4-dimethylacetophenone
Formuła: C₁₀H₁₁BrO
Temp. topnienia: 43…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017872
Numer CAS: 26346-85-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III