Drukuj
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxypicolinaldehyde
OR0151-5G OR0151-1G OR0151-10G
APOSOR0151-5GEA 2320 PLN
APOSOR0151-5G APOSOR0151-1G APOSOR0151-10G
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Formuła: C₆H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 96…100 °C/30mmHg
Temp. topnienia: 80…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06245505
Numer CAS: 1849-55-4