Drukuj
3-Ethoxyacryloyl chloride 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR015045-5G OR015045-1G OR015045-25G
APOSOR015045-5GEA 1140 PLN
APOSOR015045-5G APOSOR015045-1G APOSOR015045-25G
3-Ethoxyacryloyl chloride 90%
3-Ethoxyacryloyl chloride
Formuła: C₅H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 75 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09029675
Numer CAS: 6191-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 228-239-8
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II