Drukuj
Izocyjanian 3,4-dichlorofenylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR015005-100G OR015005-25G OR015005-500G
APOSOR015005-100GEA 472 PLN
APOSOR015005-100G APOSOR015005-25G APOSOR015005-500G
Izocyjanian 3,4-dichlorofenylu 97%
Izocyjanian 3,4-dichlorofenylu
When melted, may contain small amount of sediment.
Formuła: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 118…120 °C
Temp. topnienia: 40…44 °C
Temp. Zapłonu: 123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002017
Numer CAS: 102-36-3
Jednostka: 2250
ADR: 6.1 II