Drukuj
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR01491-1G OR01491-250MG OR01491-5G
APOSOR01491-1GEA 218 PLN
APOSOR01491-1G APOSOR01491-250MG APOSOR01491-5G
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate 97%
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate
Formuła: C₁₀H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 250…258 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01248821
Numer CAS: 5071-61-4