Drukuj
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0149-1G OR0149-5G OR0149-25G
APOSOR0149-1GEA 812 PLN
APOSOR0149-1G APOSOR0149-5G APOSOR0149-25G
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Formuła: C₁₆H₂₀N₂O
Temp. Wrzenia: 96…98 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03426054
Numer CAS: 849021-31-4