Drukuj
Ethyl-2-naphthoyl formate, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0142-250MG OR0142-1G
APOSOR0142-250MGEA 986 PLN
APOSOR0142-250MG APOSOR0142-1G
Ethyl-2-naphthoyl formate, Technical Grade
Ethyl-2-naphthoyl formate
Formuła: C₁₄H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 138…140 °C/0,15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01934866
Numer CAS: 73790-09-7