Drukuj
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0132-1G OR0132-250MG
APOSOR0132-1GEA 342 PLN
APOSOR0132-1G APOSOR0132-250MG
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene 97+%
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene
Formuła: C₉H₁₁BrO₂
Temp. Wrzenia: 160 °C/30mmHg
Temp. topnienia: 81…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00666999
Numer CAS: 13321-74-9