Drukuj
3-Amino-2,6-dichloropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-Dichloro-3-pyridinamine, 2,6-Dichloropyridin-3-amine, 2,6-Dichloro-3-pyridylamine
OR0126-100G OR0126-25G OR0126-5G
APOSOR0126-100GEA 940 PLN
APOSOR0126-100G APOSOR0126-25G APOSOR0126-5G
3-Amino-2,6-dichloropirydyna 98%
3-Amino-2,6-dichloropirydyna
Formuła: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 305
Temp. topnienia: 120…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023417
Numer CAS: 62476-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 263-559-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III