Drukuj
α,α'-Dibromo-p-ksylen
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
OR0107-25G OR0107-100G
APOSOR0107-25GEA 218 PLN
APOSOR0107-25G APOSOR0107-100G
α,α'-Dibromo-p-ksylen
α,α'-Dibromo-p-ksylen
Formuła: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 156 °C/23mmHg
Temp. topnienia: 145…147 °C
Gęstość: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000182
Numer CAS: 623-24-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-781-1
Jednostka: 3448
ADR: 6.1 II