Drukuj
4-Bromo-m-toluidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Amino-6-bromotoluene, 4-Bromo-3-methylaniline, 5-Amino-2-bromotoluene
OR0103-25G OR0103-100G
APOSOR0103-25GEA 110 PLN
APOSOR0103-25G APOSOR0103-100G
4-Bromo-m-toluidine 98%
4-Bromo-m-toluidine
Formuła: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 240 °C
Temp. topnienia: 79…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007828
Numer CAS: 6933-10-4
Numer WE (dawny EINECS): 230-056-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III