Drukuj
2-Chlorocinnamic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0066-250MG OR0066-500MG OR0066-1G OR0066-2.5G OR0066-5G
APOSOR0066-250MGEA 0 PLN
APOSOR0066-250MG APOSOR0066-500MG APOSOR0066-1G APOSOR0066-2.5G APOSOR0066-5G
2-Chlorocinnamic acid
2-Chlorocinnamic acid
Formuła: C₉H₇ClO₂
MW: 182.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 311
Temp. topnienia: 209…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004372
Numer CAS: 3752-25-8
Numer WE (dawny EINECS): 223-154-2