Drukuj
3-Acetylbenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0060-100G OR0060-25G OR0060-5G
APOSOR0060-100GEA 1300 PLN
APOSOR0060-100G APOSOR0060-25G APOSOR0060-5G
3-Acetylbenzoic acid 98%
3-Acetylbenzoic acid
Formuła: C₉H₈O₃
Temp. topnienia: 163…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045847
Numer CAS: 586-42-5