Drukuj
3,5-Dichlorofenol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0059-100G OR0059-25G OR0059-5G
APOSOR0059-100GEA 450 PLN
APOSOR0059-100G APOSOR0059-25G APOSOR0059-5G
3,5-Dichlorofenol
3,5-Dichlorofenol
Formuła: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Temp. Wrzenia: 233 °C
Temp. topnienia: 63…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002259
Numer CAS: 591-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-714-9
Jednostka: 2020
ADR: 6.1 III