Drukuj
3,4-Dichlorofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0058-100G OR0058-250G
APOSOR0058-100GEA 714 PLN
APOSOR0058-100G APOSOR0058-250G
3,4-Dichlorofenol 98%
3,4-Dichlorofenol
Formuła: C₆H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 145…146 °C
Temp. topnienia: 64…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002258
Numer CAS: 95-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-450-5
Jednostka: 2020
ADR: 6.1,III