Drukuj
Kwas 2,3-dihydroksybenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pyrocatechuic acid
OR0057-100G OR0057-25G OR0057-5G
APOSOR0057-100GEA 2020 PLN
APOSOR0057-100G APOSOR0057-25G APOSOR0057-5G
Kwas 2,3-dihydroksybenzoesowy
Kwas 2,3-dihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₄
Temp. Wrzenia: 95…96 °C/0,5mmHg
Temp. topnienia: 208…210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002446
Numer CAS: 303-38-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-139-5