Drukuj
Kwas (2,4-dimetoksyfenylo)octowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0056-100G OR0056-25G OR0056-5G
APOSOR0056-100GEA 1680 PLN
APOSOR0056-100G APOSOR0056-25G APOSOR0056-5G
Kwas (2,4-dimetoksyfenylo)octowy 98%
Kwas (2,4-dimetoksyfenylo)octowy
Formuła: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Temp. topnienia: 108…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00183328
Numer CAS: 6496-89-5