Drukuj
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0054-100G OR0054-25G OR0054-5G
APOSOR0054-100GEA 9340 PLN
APOSOR0054-100G APOSOR0054-25G APOSOR0054-5G
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₂Cl₄O₂S
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024871
Numer CAS: 34732-09-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,III