Drukuj
1-Heksyn
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0049-250G OR0049-50G
APOSOR0049-250GEA 2010 PLN
APOSOR0049-250G APOSOR0049-50G
1-Heksyn
1-Heksyn
Formuła: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 71…72 °C
Temp. topnienia: –132 °C
Gęstość: 0.715 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009504
Numer CAS: 693-02-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-736-9
Jednostka: 3295
ADR: 3 II