Drukuj
4-Nitro-o-anizydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0045-1KG OR0045-500G
APOSOR0045-1KGEA 472 PLN
APOSOR0045-1KG APOSOR0045-500G
4-Nitro-o-anizydyna 98%
4-Nitro-o-anizydyna
Formuła: C₇H₈N₂O₃
Temp. topnienia: 138…142 °C
Gęstość: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007363
Numer CAS: 97-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-588-6