Drukuj
2'-Nitroacetofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
OR0043-10G OR0043-25G
APOSOR0043-10GEA 110 PLN
APOSOR0043-10G APOSOR0043-25G
2'-Nitroacetofenon 98%
2'-Nitroacetofenon
Formuła: C₈H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 159 °C/16mmHg
Temp. topnienia: 23…27 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007144
Numer CAS: 577-59-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-414-8