Drukuj
Trifenylometan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0040-100G OR0040-1KG OR0040-5KG
APOSOR0040-100GEA 110 PLN
APOSOR0040-100G APOSOR0040-1KG APOSOR0040-5KG
Trifenylometan
Trifenylometan
Formuła: C₁₉H₁₆
Temp. Wrzenia: 358…359 °C/754mmHg
Temp. topnienia: 92…94 °C
Gęstość: 1,014 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004763
Numer CAS: 519-73-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-275-0