Drukuj
2,5-Dibromoanilina 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0036-25G OR0036-5G OR0036-1G
APOSOR0036-25GEA 0 PLN
APOSOR0036-25G APOSOR0036-5G APOSOR0036-1G
2,5-Dibromoanilina 95%
2,5-Dibromoanilina
Formuła: C₆H₅Br₂N
MW: 250.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 281
Temp. topnienia: 51…56 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007636
Numer CAS: 3638-73-1
Numer WE (dawny EINECS): 222-865-5