Drukuj
5-Chloro-2-nitrobenzamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0028-100G OR0028-25G OR0028-5G
APOSOR0028-100GEA 1420 PLN
APOSOR0028-100G APOSOR0028-25G APOSOR0028-5G
5-Chloro-2-nitrobenzamide
5-Chloro-2-nitrobenzamide
Formuła: C₇H₅ClN₂O₃
Temp. topnienia: 157…160 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017509
Numer CAS: 40763-96-0