Drukuj
2-Chloro-4-metoksyfenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chlor-4-hydroxyanisole
OR0024-25G OR0024-5G
APOSOR0024-25GEA 145 PLN
APOSOR0024-25G APOSOR0024-5G
2-Chloro-4-metoksyfenol
2-Chloro-4-metoksyfenol
Formuła: C₇H₇ClO₂
MW: 158.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 242
Temp. topnienia: 39…44 °C
Gęstość: 1.153 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070773
Numer CAS: 18113-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 242-007-3