Drukuj
1-Chloro-4-jodobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0022-100G OR0022-1KG OR0022-500G
APOSOR0022-100GEA 145 PLN
APOSOR0022-100G APOSOR0022-1KG APOSOR0022-500G
1-Chloro-4-jodobenzen
1-Chloro-4-jodobenzen
Formuła: C₆H₄ClI
Temp. Wrzenia: 226…227 °C
Temp. topnienia: 52…56 °C
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001053
Numer CAS: 637-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-305-5