Drukuj
5-Chloro-1-indanone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0020-25G OR0020-5G
APOSOR0020-25GEA 124 PLN
APOSOR0020-25G APOSOR0020-5G
5-Chloro-1-indanone
5-Chloro-1-indanone
Formuła: C₉H₇ClO
Temp. Wrzenia: 124…125 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 94…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041456
Numer CAS: 42348-86-7