Drukuj
5-Bromo-2-chlorophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0018-25G OR0018-5G OR0018-100G
APOSOR0018-25GEA 276 PLN
APOSOR0018-25G APOSOR0018-5G APOSOR0018-100G
5-Bromo-2-chlorophenol 98%
5-Bromo-2-chlorophenol
Formuła: C₆H₄BrClO
Temp. Wrzenia: 234 °C
Temp. topnienia: 55…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672940
Numer CAS: 183802-98-4