Drukuj
1-Bromo-2-chlorobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromochlorobenzene
OR0017-100G OR0017-250G OR0017-25G
APOSOR0017-100GEA 226 PLN
APOSOR0017-100G APOSOR0017-250G APOSOR0017-25G
1-Bromo-2-chlorobenzen 99%
1-Bromo-2-chlorobenzen
Formuła: C₆H₄BrCl
MW: 191.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 203…205 °C
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1.649 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000532
Numer CAS: 694-80-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-775-1