Drukuj
2-(4-Aminofenylo)etanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Aminophenethyl alcohol
OR0014-100G OR0014-25G OR0014-500G
APOSOR0014-100GEA 356 PLN
APOSOR0014-100G APOSOR0014-25G APOSOR0014-500G
2-(4-Aminofenylo)etanol
2-(4-Aminofenylo)etanol
Formuła: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 255 °C
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007922
Numer CAS: 104-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-174-8