Drukuj
N-(4-Bromofenylo)maleimid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR0012-1G OR0012-5G OR0012-25G
APOSOR0012-1GEA 110 PLN
APOSOR0012-1G APOSOR0012-5G APOSOR0012-25G
N-(4-Bromofenylo)maleimid 98%
N-(4-Bromofenylo)maleimid
Formuła: C₁₀H₆BrNO₂
Temp. topnienia: 135…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00030664
Numer CAS: 13380-67-1