Drukuj
Chlorek 4-butylobenzenosulfonylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR0006-25G OR0006-5G
APOSOR0006-25GEA 1870 PLN
APOSOR0006-25G APOSOR0006-5G
Chlorek 4-butylobenzenosulfonylu 97%
Chlorek 4-butylobenzenosulfonylu
Formuła: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232.73 g/mol
Temp. Wrzenia: 126…128 °C/0.6mmHg
Temp. topnienia: 13…15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173908
Numer CAS: 54997-92-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II