Drukuj
tlenek cyrkonu (IV) 99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
IN3922-1KG IN3922-250G
APOSIN3922-1KGEA 0 PLN
APOSIN3922-1KG APOSIN3922-250G
tlenek cyrkonu (IV) 99+%
tlenek cyrkonu (IV)
Formuła: ZrO₂
MW: 123.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 4300
Temp. topnienia: 2715 °C
Gęstość: 5.89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011310
Numer CAS: 1314-23-4
Klasyfikacja Merck : 14,10180