Drukuj
Zirconium 99,8%, bryłki
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN3898-100G IN3898-25G
APOSIN3898-100GEA 0 PLN
APOSIN3898-100G APOSIN3898-25G
Zirconium 99,8%, bryłki
Zirconium
Formuła: Zr
Temp. Wrzenia: 3580 °C
Temp. topnienia: 1852 °C
Gęstość: 6,506 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011303
Numer CAS: 7440-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9