Drukuj
tlenek cynku (II) 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3888-1KG IN3888-250G IN3888-5KG
APOSIN3888-1KGEA 754 PLN
APOSIN3888-1KG APOSIN3888-250G APOSIN3888-5KG
tlenek cynku (II) 99,9%
Zinc oxide
Formuła: ZnO
Temp. topnienia: 1975 °C
Gęstość: 5,606 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III