Drukuj
Zinc(II) nitrate hydrate 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN3885-50G IN3885-250G
APOSIN3885-50GEA 1600 PLN
APOSIN3885-50G APOSIN3885-250G
Zinc(II) nitrate hydrate 99.99%
Zinc(II) nitrate hydrate
Formuła: N₂O₆Zn·H₂O
Temp. topnienia: 36 °C
Gęstość: 2,065 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149888
Numer CAS: 13778-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-943-8
Jednostka: 1514
ADR: 5.1,II