Drukuj
Cynk 99+%, mossy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3874-1KG IN3874-5KG
APOSIN3874-1KGEA 737 PLN
APOSIN3874-1KG APOSIN3874-5KG
Cynk 99+%, mossy
Cynk
Formuła: Zn
Temp. Wrzenia: 908 °C
Temp. topnienia: 419 °C
Gęstość: 7,133 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III