Drukuj
tlenek itru (III) 99.999%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3865-100G IN3865-25G
APOSIN3865-100GEA 2080 PLN
APOSIN3865-100G APOSIN3865-25G
tlenek itru (III) 99.999%
tlenek itru (III)
Formuła: Y₂O₃
Temp. Wrzenia: 4300 °C
Temp. topnienia: 2410 °C
Gęstość: 4,84 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011473
Numer CAS: 1314-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-233-5