Drukuj
Yttrium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3844-25G IN3844-5G
APOSIN3844-25GEA 1070 PLN
APOSIN3844-25G APOSIN3844-5G
Yttrium(III) chloride, anhydrous 99,9%
Yttrium(III) chloride
Formuła: Cl₃Y
MW: 195.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 1507 °C
Temp. topnienia: 721 °C
Gęstość: 2.67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011470
Numer CAS: 10361-92-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-801-0