Drukuj
chlorek itrbu (III) heksahydrat 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3841-100G IN3841-25G
APOSIN3841-100GEA 1350 PLN
APOSIN3841-100G APOSIN3841-25G
chlorek itrbu (III) heksahydrat 99,9%
chlorek itrbu (III) heksahydrat
Formuła: YCl₃·6H₂O
Gęstość: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149941
Numer CAS: 10025-94-2