Drukuj
Yttrium 99,9%, powder –40 mesh
Dostawca: Apollo Scientific
IN3826-5G IN3826-10G
APOSIN3826-5GEA 1820 PLN
APOSIN3826-5G APOSIN3826-10G
Yttrium 99,9%, powder –40 mesh
Yttrium
Formuła: Y
MW: 88.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 2927 °C
Temp. topnienia: 1509 °C
Gęstość: 4.472 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011468
Numer CAS: 7440-65-5
Klasyfikacja Merck : 12,10240