Drukuj
tlenek itrbu 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
IN3811-10G IN3811-50G
APOSIN3811-10GEA 363 PLN
APOSIN3811-10G APOSIN3811-50G
tlenek itrbu 99,9%
tlenek itrbu
Formuła: O₃Yb₂
MW: 394.08 g/mol
Temp. topnienia: 2227 °C
Gęstość: 9.17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011290
Numer CAS: 1314-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-234-0