Drukuj
tlenek wolframu(VI) 99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3736-100G IN3736-500G
APOSIN3736-100GEA 801 PLN
APOSIN3736-100G APOSIN3736-500G
tlenek wolframu(VI) 99+%
tlenek wolframu(VI)
Formuła: O₃W
Temp. topnienia: 1473 °C
Gęstość: 7,16 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011466
Numer CAS: 1314-35-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-231-4