Drukuj
Tlenek tytanu(IV) rutyl 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
IN3706-100G IN3706-25G IN3706-250G
APOSIN3706-100GEA 1100 PLN
APOSIN3706-100G APOSIN3706-25G APOSIN3706-250G
Tlenek tytanu(IV) rutyl 99.99%
Tlenek tytanu(IV) rutyl
Formuła: O₂Ti
MW: 79.88 g/mol
Temp. Wrzenia: 2500…3000 °C
Temp. topnienia: 1855 °C
Gęstość: 4.26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011269
Numer CAS: 1317-80-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-282-2