Drukuj
tlenek cyny (IV) 99.9+%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
IN3673-100G IN3673-500G IN3673-1KG
APOSIN3673-100GEA 435 PLN
APOSIN3673-100G APOSIN3673-500G APOSIN3673-1KG
tlenek cyny (IV) 99.9+%
tlenek cyny (IV)
Formuła: O₂Sn
MW: 150.71 g/mol
Temp. Wrzenia: 1800…900 °C
Temp. topnienia: 1630 °C
Gęstość: 6.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011244
Numer CAS: 18282-10-5
Klasyfikacja Merck : 14,08778