Drukuj
chlorek cyny (II), anhydrous 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Stannous chloride, Tin dichloride
IN3644-100G IN3644-2.5KG IN3644-500G
APOSIN3644-100GEA 400 PLN
APOSIN3644-100G APOSIN3644-2.5KG APOSIN3644-500G
chlorek cyny (II), anhydrous 98%
chlorek cyny (II)
Formuła: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 652 °C
Temp. topnienia: 247 °C
Gęstość: 3.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011241
Numer CAS: 7772-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08861