Drukuj
tlenek tulu (III) 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3616-1G IN3616-5G
APOSIN3616-1GEA 621 PLN
APOSIN3616-1G APOSIN3616-5G
tlenek tulu (III) 99.99%
tlenek tulu (III)
Formuła: O₃Tm₂
Temp. topnienia: 2425 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011285
Numer CAS: 12036-44-1