Drukuj
Thulium(III) nitrate pentahydrate 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Thulium trinitrate pentahydrate
IN3607-1G IN3607-5G
APOSIN3607-1GEA 508 PLN
APOSIN3607-1G APOSIN3607-5G
Thulium(III) nitrate pentahydrate 99,9%
Thulium(III) nitrate pentahydrate
Formuła: N₃O₉Tm·5H₂O
MW: 445.03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149875
Numer CAS: 36548-87-5
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 II