Drukuj
Terbium(III) fluoride 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Terbium(III) fluoride, Terbium trifluoride
IN3478-25G IN3478-5G
APOSIN3478-25GEA 1720 PLN
APOSIN3478-25G APOSIN3478-5G
Terbium(III) fluoride 99,9%
Terbium(III) fluoride
Formuła: TbF₃
MW: 215.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 2277
Temp. topnienia: 1172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049572
Numer CAS: 13708-63-9